Par défaut, lors du réglage de la vitesse d’acquisition des données, Chromeleon définit automatiquement le temps de réponse et la largeur de pic optimaux. Une option avancée permet de définir le temps de réponse et la largeur de pic séparément.
NOTE
Respectez les consignes suivantes lorsque vous changez le temps de réponse et la largeur de pic proposés par Chromeleon :
Assurez-vous que le temps de réponse et la largeur de pic correspondent à la vitesse d’acquisition des données définie.
Le temps de réponse doit correspondre à environ 30 % de la largeur de pic à mi-hauteur du pic d’intérêt le plus étroit.
Un temps de réponse plus long permet un meilleur calcul de la moyenne du signal, ce qui diminue le bruit à court terme. Cependant, si le temps de réponse sélectionné est trop long, cela peut provoquer une réduction de la hauteur des pics et une asymétrie des formes de pics. Lorsque plusieurs pics distincts se suivent avec peu d’écart, un temps de réponse long peut entraîner une mauvaise séparation des pics. Lorsqu’il est défini correctement, le temps de réponse réduit considérablement le bruit de la ligne de base, mais seulement légèrement la hauteur de pic.
NOTE
Pour obtenir les meilleures combinaisons possibles de vitesse d’acquisition des données, de temps de réponse et de largeur de pic, cochez la case Link data collection parameters (Lier les paramètres de collecte de données) dans les réglages du détecteur dans le Chromeleon Instrument Method Wizard ou l’Instrument Method Editor.