La vitesse d’acquisition des données est le nombre de points de données collectés par seconde (Hz) que le logiciel Chromeleon recueille à partir du détecteur et stocke sous forme de données brutes.
Respectez les consignes suivantes lors de la sélection de la vitesse d’acquisition des données :
En général, chaque pic doit être défini par au moins 20 points de données. Pour les chromatogrammes présentant des pics coélués ou un faible rapport signal / bruit, il est recommandé d’utiliser 40 points de données par pic.
Si la vitesse d’acquisition des données est trop faible, les points de début, le maxima et les points de fin des pics risquent de ne pas être déterminés de manière précise.
Si la vitesse d’acquisition des données est trop élevée, il se peut que les fichiers de données occupent un espace disque trop important et que des analyses ultérieures nécessitent davantage de temps de traitement.
Si tous les pics sont relativement larges, sélectionnez une vitesse d’acquisition des données plus faible (p. ex. 1,0 Hz). Ceci économise l’espace disque et permet un affichage plus rapide des données dans le logiciel Chromeleon.
Si un pic d’intérêt représente moins de quelques secondes, sélectionnez une vitesse d’acquisition des données supérieure (par ex. 10,0 Hz).
Applications avec des longueurs d’onde multiples
Dans les applications avec des longueurs d’onde multiples, le bruit de la ligne de base augmente par rapport à l’acquisition de données en mode canal unique. Notamment lorsque le taux de collecte de données est réglé au maximum ou est proche du maximum. Pour améliorer le rapport signal/bruit, sélectionnez une vitesse d’acquisition des données plus faible.