Le principal paramètre à optimiser est la longueur d’onde. Prenez en considération les principaux critères suivants pour déterminer la longueur d’onde pour une analyse :
Sélectionnez de préférence une longueur d’onde située au niveau de l’absorption maximale des composants de l’échantillon.
Évitez les plages de longueurs d’onde pour lesquelles l’absorption des solvants est élevée (par exemple, plage inférieure à 220 nm pour le méthanol et inférieure à 210 nm pour l’acétonitrile). La longueur d’onde sélectionnée doit toujours être supérieure à la coupure UV du solvant. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la longueur d’onde de coupure UV des solvants, reportez-vous à la section Longueurs d’onde de coupure UV des solvants.
Changement de longueur d’onde dans le logiciel Chromeleon
Thermo Fisher Scientific recommande d’utiliser le mode canal unique pour enregistrer des données lors du changement de longueur d’onde entre des pics détectés pour les divers composants de l’échantillon plutôt que de mesurer simultanément toutes les longueurs d’onde en mode multicanal.
Pour définir la longueur d’onde de départ pour un canal, utilisez l’Instrument Method Wizard. Une fois l’assistant fermé, ouvrez la méthode dans l’Instrument Method Editor. Dans le Vue Module du détecteur, sous l’onglet Timetable, vous pouvez définir les temps de changement de longueur d’onde et d’autres paramètres.