Le tableau suivant présente les paramètres qui influencent les performances du détecteur et il indique les caractéristiques des performances affectées.
Paramètre | Affecte |
---|---|
Longueur d’onde | Sensibilité, linéarité |
Vitesse d’acquisition des données | Résolution du pic, espace disque |
Temps de réponse / Largeur de pic | Bruit de la ligne de base, largeur de pic, résolution chromatographique, sensibilité |
Comportement de la ligne de base | Comportement de la ligne de base après changement de la longueur d’onde |
Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les paramètres, consultez l’Aide de Chromeleon.