Respectez les consignes suivantes pour optimiser les performances de l’appareil:
  • N’éteignez pas les lampes pendant de courtes pauses entre deux mesures. Allumer fréquemment une lampe réduit sa longévité. En outre, il faut un certain temps pour que le détecteur se stabilise après un nouvel allumage d’une lampe.
  • Dégazez le solvant.
  • Prenez en compte l’influence des paramètres sur la détection.
  • Maintenez les portes de l’appareil fermées durant son fonctionnement afin d’éviter que la cellule à écoulement ne soit exposée aux fluctuations thermiques de l’environnement, ce qui pourrait provoquer une dérive de la ligne de base.
  • Assurez-vous que les conditions d’utilisation soient adaptées. Celles-ci comprennent :
    • des conditions environnementales stables, telles qu’une température stable ;
    • une absence de courants d’air ;
    • une absence de vibrations ou de chocs mécaniques dus à des sources externes ;
    • une absence de sources d’interférence élevées liées à la CEM. Utilisez uniquement des équipements de laboratoire certifiés à proximité du détecteur ;
    • une contre-pression stable et une installation correcte de la conduite d’évacuation.
  • Surveillez l’utilisation des composants spécifiques sujets à l’usure et prévoyez une périodicité de maintenance adéquate (reportez-vous à la section Fonctions Predictive Performance).
  • Respectez les instructions et recommandations générales sur l’utilisation de solvants et d’additifs dans le système chromatographique. Consultez la section Utilisation de solvants et additifs du Manuel d’utilisation du système Vanquish.