Si l’un des paramètres répertoriés ci-dessous n’est pas disponible sous Chromeleon, pensez à mettre à jour la version du microprogramme et de Chromeleon.
NOTE
Le Instrument Method Wizard (Assistant de méthode d’instrument) offre plusieurs vues différentes. Selon les paramètres à définir, vous pouvez choisir le mode de visualisation souhaité (par exemple Easy ou Advanced).
Pour obtenir plus d’informations, reportez-vous à l’Aide et à la documentation Chromeleon.
Paramètres | Description |
|---|---|
Vitesse d’acquisition des données | Définit le nombre de points de données collectés par seconde (Hz) que le logiciel Chromeleon recueille à partir du détecteur et stocke sous forme de données brutes. La vitesse maximale d’acquisition des données dépend du type de détecteur et de la version du logiciel. Pour en savoir plus sur la configuration de la vitesse d’acquisition des données, reportez-vous à la section Vitesse d’acquisition des données. |
Température du boîtier de la lampe | Le canal de signal de température (Lamphouse Temperature), disponible dans la boîte de dialogue Properties du détecteur, peut être utilisé pour le dépannage. Les lampes du détecteur sont extrêmement sensibles aux variations de la température. Si vous observez une dérive de la ligne de base, le signal de température du boîtier de la lampe peut vous aider à déterminer la source du problème. Pour enregistrer la température, sélectionnez ce canal de signal. Chromeleon génère le canal approprié pour enregistrer la température du boîtier de la lampe du détecteur. |
Détection de fuites | La détection des fuites est activée par défaut lors de l’expédition du détecteur (Leak Sensor Mode = Enabled). Il s’agit du réglage préféré. |
Largeur de pic | La largeur de pic est un paramètre nécessaire à la définition de la vitesse d’acquisition des données et du temps de réponse. Pour obtenir plus de détails sur la largeur de pic et sur sa sélection individuelle, reportez-vous à la section Temps de réponse et largeur de pic. |
Temps de réponse | Le temps de réponse détermine la vitesse à laquelle le détecteur réagit à une variation du signal. Pour obtenir plus de détails sur le temps de réponse et sur sa sélection individuelle, reportez-vous à la section Temps de réponse et largeur de pic. |
Balayage spectral | Pour enregistrer les spectres d’absorbance des substances utilisées lors d’une analyse (par exemple, afin de détecter des impuretés dans les pics ou d’identifier les longueurs d’onde optimales pour le développement de méthodes), procédez à un balayage spectral : ScanStartWavelength règle la longueur d’onde à laquelle le balayage doit commencer. ScanEndWavelengthrègle la longueur d’onde à laquelle le balayage doit terminer. ScanSpeed règle la vitesse à laquelle la gamme de longueurs d’onde est balayée. ScanBaseline enregistre un balayage de la ligne de base en fonction des réglages actuels. Scan enregistre un spectre d’absorbance en fonction des réglages actuels. Remarque : avant d’enregistrer un spectre d’absorbance, effectuez un ScanBasline en utilisant les mêmes réglages de longueur d’onde que pour l’enregistrement du spectre d’absorbance. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur les paramètres et les commandes, consultez l’Aide de Chromeleon. |
Lampe à UV Lampe à VIS | Mise sous tension de la lampe à UV et/ou la lampe à VIS avant de commencer une analyse (UV_Lamp = On, Visible_Lamp =On). Ce réglage permet de mettre les lampes à UV/VIS du détecteur sous et hors tension. Pour allumer automatiquement la lampe à UV après la mise sous tension du système, réglez AutoactivateUV_Lamp sur On. Pour allumer automatiquement la lampe à VIS après la mise sous tension du système, réglez AutoactivateVIS_Lamp sur On. |
UV_VIS | Les canaux de signal UV_VIS (UV_VIS_x) disponibles pour l’acquisition de données sont affichés dans la boîte de dialogue pour le détecteur dans le programme Instrument Configuration Manager. Sélectionnez les canaux de signal requis. |
Longueur d’onde | Définit la longueur d’onde en nm. Sélectionnez une longueur d’onde située au niveau de l’absorption maximale du composant de l’échantillon à analyser. |
Étalonnage des longueurs d’onde | En cas d’échec de la validation des longueurs d’onde, réalisez un étalonnage des longueurs d’onde. Le rayonnement d’ordre 0, qui correspond à 000 nm sur l’échelle des longueurs d’onde, sert à étalonner la longueur d’onde. Pour obtenir des informations complémentaires, reportez-vous à la section Validation et étalonnage des longueurs d’onde. |
Validation des longueurs d’onde | Permet de procéder à la validation des longueurs d’onde selon les besoins. Un filtre en verre à l’oxyde d’holmium placé sur le trajet lumineux de la lampe permet de valider l’exactitude des longueurs d’onde. Pour obtenir des informations complémentaires, reportez-vous à la section Validation et étalonnage des longueurs d’onde. |