Le détecteur fournit un mode multicanal qui propose des fonctions d’utilisation supplémentaires pour le développement de méthodes et les analyses de la pureté des pics. En mode multicanal, les données peuvent être enregistrées sur plus d’un canal simultanément avec des longueurs d’onde différentes et sélectionnables. Le détecteur passe rapidement d’une longueur d’onde sélectionnée à une autre. Le nombre maximal de canaux dépend de la variante du détecteur.
Une seule analyse suffit pour mesurer plusieurs canaux. Les composants de l’échantillon présentant des caractéristiques d’absorption très éloignées peuvent être analysés même sans une résolution chromatographique complète.
Veuillez prendre en considération les consignes suivantes lors de l’utilisation du détecteur en mode longueurs d’onde multiples :
  • Chaque canal supplémentaire réduit la vitesse maximale d’acquisition des données et entraîne une augmentation du bruit de la ligne de base.
  • Le changement constant de réseau optique entre les longueurs d’onde peut provoquer une usure des pièces mobiles du détecteur sur le long terme. Par conséquent, le mode de fonctionnement multicanal est recommandé uniquement pour le développement de méthodes et l’analyse de la pureté des pics, et non pas en continu pour les opérations de routine.
  • Sinon, vous pouvez changer de longueur d’onde aussi souvent que nécessaire au sein d’un canal de données unique à l’aide du logiciel Chromeleon.
    Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le changement de longueur d’onde et le fonctionnement en mode longueur d’onde unique, reportez-vous à la section Mode canal unique et à l’Aide de Chromeleon.
NOTE
Les filtres optiques servant à éliminer les longueurs d’onde supérieures sont déplacés automatiquement vers le trajet lumineux. Cela s’applique également au mode multicanal.