Le mode canal unique est le mode de fonctionnement par défaut du détecteur. Il fournit les taux de collecte de données les plus élevés et le meilleur rapport signal/ bruit. Par conséquent, utilisez toujours ce mode pour les opérations de routine du détecteur.
Veuillez prendre en considération les consignes suivantes lors de l’utilisation du détecteur en mode canal unique :
  • Les composants de l’échantillon doivent avoir une absorption élevée pour la longueur d’onde sélectionnée. Par conséquent, sélectionnez une longueur d’onde sur une absorption maximale.
  • Aucun autre composant de l’échantillon ne doit absorber à la longueur d’onde sélectionnée afin de ne pas fausser les pics des composants de l’échantillon présentant un intérêt.
  • Lorsque les spectres d’absorbance des composants de l’échantillon diffèrent grandement, la longueur d’onde de mesure peut être changée à tout moment et aussi souvent que requis pendant une acquisition.
  • Ce changement de longueur d’onde dure bien moins d’une seconde et doit être effectué lorsqu’aucun composant de l’échantillon présentant un intérêt n’est présent dans la cellule à écoulement.
    Lorsque la longueur d’onde est changée, aucune mesure d’absorption n’est effectuée pendant une brève période. Si la longueur d’onde est changée lors de l’analyse d’un composant de l’échantillon, la zone de pic change et une quantification correcte n’est pas possible. Lors du changement de longueur d’onde, vous avez le choix entre trois comportements de la ligne de base (pour obtenir plus de détails, reportez-vous à la section Comportement de la ligne de base).