Éléments nécessaires
Cellule à écoulement, selon les besoins de l’application
Préparatifs
  1. Retirez la cellule de diagnostic. Reportez-vous à la section Retrait de la cellule de diagnostic.
  2. Déballez la cellule à écoulement.
Procédez comme suit
  1. Poussez partiellement la cellule à écoulement dans l’ouverture prévue à cet effet.
  2. Placez l’unité de connexion sur la prise prévue à cet effet. Veillez à placer l’ergot de positionnement dans la fente.
  3. 4213
    Illustration: Installation d’une cellule à écoulement avec unité de connexion
    Description
    1
    Unité de connexion
    2
    Ergot de positionnement
    3
    Prise de l’unité de connexion
    4
    Vis de l’unité de connexion (molette)
  4. Serrez manuellement la vis de l’unité de connexion.
  5. Poussez complètement la cellule à écoulement dans l’ouverture prévue à cet effet.
  6. Serrez manuellement les deux vis de la cellule à écoulement.
  7. Mettez en place les raccordements fluidiques sur la cellule à écoulement, reportez-vous à la section Mise en place des raccordements fluidiques.
  8. Effectuez la validation des longueurs d’onde, reportez-vous à la section Validation et étalonnage des longueurs d’onde.
NOTE
En cas d’échec de la validation des longueurs d’onde, effectuez un étalonnage des longueurs d’onde.