Éléments nécessaires
Cellule à écoulement, selon les besoins de l’application
Préparatifs
  1. Retirez la cellule de diagnostic. Reportez-vous à la section Retrait de la cellule de diagnostic.
  2. Déballez la cellule à écoulement.
Procédez comme suit
  1. Poussez la cellule à écoulement dans l’ouverture prévue à cette effet.
  2. Serrez manuellement les deux vis de la cellule à écoulement.
  3. Mettez en place les raccordements fluidiques de la cellule d’écoulement, reportez-vous à la section Mise en place des raccordements fluidiques.
  4. Effectuez la validation des longueurs d’onde, reportez-vous à la section Validation et étalonnage des longueurs d’onde.
NOTE
En cas d’échec de la validation des longueurs d’onde, effectuez un étalonnage des longueurs d’onde.