Le détecteur est expédié avec une cellule de diagnostic installée. Cette section décrit le retrait de la cellule de diagnostic.
Procédez comme suit
Ouvrez les portes.
Desserrez les deux vis qui maintiennent la cellule de diagnostic en position.
Saisissez la cellule de diagnostic par sa poignée et retirez-la du détecteur.
NOTE
Stockez la cellule à écoulement dans un endroit propre pour une utilisation ultérieure à des fins de diagnostic et pour transporter l’appareil.