Cette section décrit l’installation de la cellule à écoulement dans le détecteur.
Pour retirer la cellule de diagnostic, reportez-vous à la section Retrait de la cellule de diagnostic.
Pour installer une cellule à écoulement sans unité de connexion, reportez-vous à la section Installation d’une cellule à écoulement sans unité de connexion.
Pour installer une cellule à écoulement avec une unité de connexion, reportez-vous à la section Installation d’une cellule à écoulement avec unité de connexion.
Pour obtenir des instructions sur le nettoyage ou le retrait d’une cellule à écoulement ou sur l’installation d’une cellule de diagnostic, reportez-vous à la section Cellule à écoulement.
AVIS
Cellules à écoulement sensibles
Les cellules à écoulement sont extrêmement sensibles à la saleté et à la poussière. Respectez les précautions suivantes lors de l’installation de la cellule à écoulement sur le détecteur :
AVIS
Ouverture de la cellule à écoulement
Les ports optiques et le plot de contact prévu pour la puce d’identification dans l’ouverture de la cellule à écoulement sont sensibles aux décharges électriques, à la contamination et aux éraflures.