Types de lampe
Deux sources lumineuses différentes fournissent la lumière pour une plage de détection des longueurs d’onde comprise entre 190 nm et 750 nm (VC-D40), ou entre 190 nm et 900 nm (VF-D40). Notez que la lampe à VIS est en option pour VC-D40.
Reportez-vous au tableau ci-dessous pour trouver quelle lampe est recommandée si au moins une de vos longueurs d’onde de détection se trouve dans la plage indiquée dans la colonne gauche.
Au moins une longueur d’onde de détection
Lampes recommandées
≤ 345 nm
UV
Entre 346 et 670 nm
UV et VIS (mettez les deux lampes sous tension)
> 670 nm
VIS
Puce d’identification
Chaque lampe est équipée d’une puce d’identification (ID). La puce d’identification stocke des informations sur la lampe, notamment le nombre d’allumages de la lampe et sa durée d’utilisation, ce qui donne un aperçu du statut de la lampe.
Lorsqu’une lampe est installée, la puce d’identification est automatiquement connectée au système électronique du détecteur.