Les composants du dispositif accessibles par l’utilisateur se situent directement derrière les portes avant :
1234567891011
Illustration: Composants internes (ici : la cellule à écoulement avec unité de connexion installé)
Description
1
Entrée de l’air de refroidissement
2
Panneau de commande avec voyants d’état
3
Trous de vis pour unité de connexion (installation sur le côté gauche)
4
Cellule à écoulement avec unité de connexion
5
Unité de connexion
6
Bac de fuite
7
Étiquette signalétique, indiquant le nom du module, le numéro de série, le numéro de pièce et le numéro de révision (le cas échéant)
8
Orifice d’évacuation
9
Capteur de fuites
10
Panneau de séparation
Les recoins dans le panneau de séparation permettent de guider les capillaires à l’aide de bouchons spéciaux (reportez-vous à la section Installation des bouchons de panneau de séparation).
11
Capot du boîtier de la lampe
Selon la configuration du détecteur, une lampe à UV ou une lampe à UV et à VIS sont installées dans le boîtier de la lampe.