Le détecteur est un spectrophotomètre à double faisceau conçu pour la spectrophotométrie par absorption de rayons ultraviolets (UV), visibles (VIS) et proches infrarouges (PIR), en association avec des séparations HPLC ou UHPLC.
La détection photométrique fonctionne par l’absorption de lumière monochromatique. Le système optique du détecteur fournit une lampe au deutérium (UV) et peut fournir une lampe au tungstène (VIS), en option pour les détecteurs VC-D40. Un miroir concave (n° 2) focalise la lumière provenant de la lampe à VIS (n° 1) sur l’ouverture de la lampe à UV (n° 3). Un autre miroir (n° 4) reçoit la lumière combinée des deux sources lumineuses et la focalise sur la fente d’entrée (n° 6). L’obturateur (palette de filtres motorisée, n° 5) peut être placé sur le trajet lumineux en amont de la cellule à écoulement afin de protéger cette dernière.
La lumière qui passe à travers la fente d’entrée tombe sur le miroir (n° 7), puis sur le réseau (n° 8), sur lequel se produit la diffraction du faisceau lumineux. L’angle du réseau détermine la longueur d’onde sélectionnée pour être focalisée par le miroir (n° 9) et dirigée vers le diviseur de faisceau (n° 10) et la cellule à écoulement (n° 13).
Le diviseur de faisceau (n° 10) dirige une partie du faisceau lumineux vers la diode de référence (n° 11). Si la cellule à écoulement est retirée, un obturateur de sécurité (n° 12) bloque le faisceau lumineux pour protéger l’utilisateur des rayons UV. Si une cellule à écoulement est installée, la lumière restante passe à travers la cellule à écoulement (n° 13) et est partiellement absorbée, selon la solution de l’échantillon présent dans la cellule à écoulement. Elle atteint la photodiode de mesure (n° 14), où l’intensité de la lumière restante est mesurée. L’absorbance de l’analyte est calculée à partir des intensités mesurées en utilisant la loi de Beer-Lambert.
La réponse du détecteur est proportionnelle à la concentration en analyte. L’intensité du faisceau de référence est simultanément mesurée et utilisée pour compenser toute variation d’intensité de la source lumineuse.
L’image suivante représente le système optique du détecteur et illustre le fonctionnement de celui-ci :
Principe de fonctionnement du système optique
Illustration: Principe de fonctionnement du système optique
Description
1
Lampe à VIS (lampe au tungstène)
2
Miroir (VIS)
3
Lampe à UV (lampe au deutérium)
4
Miroir (lumière combinée)
5
Obturateur
6
Fente d’entrée
7
Miroir
8
Réseau
9
Miroir
10
Diviseur de faisceau
11
Photodiode de référence
12
Obturateur de sécurité
13
Cellule à écoulement
14
Photodiode de mesure