Le détecteur présente les principales caractéristiques suivantes :
  • Le détecteur est un photomètre à longueur d’onde variable et à double faisceau : un faisceau de mesure et un faisceau de référence interne.
  • Deux sources lumineuses différentes fournissent une plage de détection des longueurs d’onde comprise entre 190 nm et 750 nm (VC-D40) et entre 190 nm et 900 nm (VF-D40) :
    • une lampe au deutérium (appelée lampe à UV) pour la détection des rayons ultraviolets et visibles ;
    • une lampe au tungstène (appelée lampe à VIS) pour la détection de la lumière visible et proche infrarouge (en option pour VC-D40).
  • Validation interne de la précision des longueurs d’onde à l’aide d’un filtre en verre à l’oxyde d’holmium
  • Fonctionnement avec de multiples longueurs d’onde, pour des fonctions d’utilisation supplémentaires ; mesure simultanée de deux (VC-D40) ou quatre (VF-D40) longueurs d’onde différentes maximum
  • Des vitesses d’acquisition des données jusqu’à 125 Hz (VC-D40) et jusqu’à 250 Hz (VF-D40) sous le logiciel Chromeleon 7.2 ou version ultérieure, en mode de canal unique
  • Mesures de spectres
  • Deux filtres optiques pour éliminer la lumière de niveau supérieur
    Pour obtenir des mesures optimales sur toute la gamme de longueurs d’onde, les filtres optiques se déplacent automatiquement le long du trajet lumineux (également lors du fonctionnement avec de multiples longueurs d’onde).
  • L’étalonnage de la longueur d’onde automatique après la mise sous tension et la modification de la configuration de la lampe.
  • Un obturateur (palette de filtres motorisée) à déplacer dans le trajet lumineux en amont de la cellule à écoulement
    L’obturateur peut occuper les positions suivantes :
    • position ouverte pour l’acquisition de données ;
    • position fermée (aucune lumière) pour la protection de la cellule à écoulement et pour la mesure des signaux d’obscurité ;
    • position de filtre à l’oxyde d’holmium pour la validation de la précision des longueurs d’onde.
  • Disponibilité des cellules à écoulement pour différents champs d’application (pour obtenir plus de détails, reportez-vous à la section Caractéristiques de la cellule à écoulement)