Il existe deux types de bouchons de panneau de séparation disponibles dans le kit d’expédition du détecteur.
Bouchons disponibles pour le panneau de séparation
Illustration: Bouchons disponibles pour le panneau de séparation
Description
1
Bouchon avec fente, pour diriger les capillaires d’un petit diamètre extérieur, tels que les capillaires non isolés.
2
Bouchon rotatif, pour diriger les capillaires trop gros pour le bouchon avec fente, notamment les capillaires isolés.
Installation du bouchon avec fente
  1. Sur le panneau de séparation du détecteur, poussez le bouchon avec fente dans l’emplacement prévu à cet effet dans le panneau de séparation (s’il n’est pas déjà installé).
  2. Pour fixer le bouchon avec fente, insérez le nez dans l’ouverture du panneau de séparation.
  3. Fixation du bouchon avec fente du panneau de séparation
    Illustration: Fixation du bouchon avec fente du panneau de séparation
  4. Pour fixer correctement le capillaire, faites-le passer dans la fente du bouchon.
Capillaire installé dans le bouchon avec fente
Illustration: Capillaire installé dans le bouchon avec fente
Installation du bouchon rotatif
  1. Sur le panneau de séparation du détecteur, poussez le bouchon rotatif dans l’emplacement prévu à cet effet dans le panneau de séparation (s’il n’est pas déjà installé).
  2. Pour ouvrir le bouchon afin d’y faire passer le capillaire, tournez le bouchon rotatif vers l’avant.
  3. Pour fixer correctement le capillaire, faites tourner le bouchon rotatif vers le panneau de séparation afin de fermer l’ouverture du bouchon rotatif.
Utilisation du bouchon rotatif
Illustration: Utilisation du bouchon rotatif