À quel moment exécuter cette opération ?
Le capteur de fuites est humide. Le capteur de fuites signale une fuite.
Pièces et éléments complémentaires nécessaires
  • Pièce de rechange, selon la nature du besoin
  • Chiffon ou serviette en papier
Préparatifs
Lorsque vous essayez d’arrêter une fuite, respectez les consignes de sécurité et les règles générales de maintenance et d’entretien exposées à la section Maintenance et entretien.
Procédez comme suit
  1. Localisez l’origine de la fuite. Les fuites surviennent généralement aux raccordements. Mais elles peuvent aussi apparaître à l’intérieur de la cellule à écoulement. Dans ce cas, une fuite peut se produire à la sortie d’évacuation de la cellule à écoulement (reportez-vous à la figure).
Illustration: Sortie d’évacuation de la cellule à écoulement
Suivez les étapes en fonction de l’emplacement de la fuite :
Emplacement de la fuite
Étapes
Entrée et/ou sortie de la cellule à écoulement
1. Serrez le raccord là où du liquide est visible.
2. Si le raccord semble bien serré, mais fuit toujours, retirez le raccord et inspectez-le pour détecter tout signe d’endommagement.
3. Si besoin, remplacez le capillaire d’entrée ou la conduite d’évacuation.
Sortie d’évacuation de la cellule à écoulement (reportez-vous à la figure) ou raccord de la cellule à écoulement à l’unité de connexion
1. Retirez la cellule à écoulement du détecteur et inspectez-la pour détecter tout signe de fuite.
2. Si des signes de fuite sont présents au niveau de la cellule à écoulement, remplacez-la.
  1. Au moyen d’un chiffon ou d’une serviette en papier, absorbez tout le liquide accumulé dans le bac de fuite et sous le capteur de fuites. Prenez garde à ne pas tordre le capteur.
  2. Laissez le capteur se régler sur la température ambiante pendant plusieurs minutes.
  3. Si plus aucune fuite n’est signalée, vous pouvez reprendre l’utilisation de l’instrument.