Connecteurs de l’appareil
Les connecteurs suivants sont fournis sur l’appareil:
Connecteurs électriques sur le côté droit du détecteur
Illustration: Connecteurs électriques sur le côté droit du détecteur
Description
1
Plaque signalétique indiquant le numéro de série, le numéro de référence, le nom du module, le numéro de révision (le cas échéant), la série et le calibre des fusibles, ainsi que l’adresse du fabricant
2
Interrupteur d’alimentation principal (marche/arrêt)
3
Porte-fusible
4
Connecteur d’entrée d’alimentation
5
System Interlink port
Permet de commander la mise sous tension et hors tension du détecteur depuis le socle du système Vanquish, ainsi que la communication et la synchronisation de l’appareil entre le détecteur et d’autres modules dans le système Vanquish.
Par exemple, l’interconnexion entre l’échantillonneur et le détecteur active automatiquement la synchronisation directe de l’injection d’échantillon avec le lancement de l’acquisition de données dans le détecteur. Par conséquent, la synchronisation améliore la reproductibilité du temps de rétention.
6
Ports d’entrée et de sortie numériques (Dig I/O )
Permettent l’échange de signaux numériques avec des instruments externes
Chaque port d’entrée et de sortie numériques comporte une entrée et une sortie relais. Pour obtenir les informations de connexion et d’affectation des broches, reportez-vous à la section Digital I/O.
7
Concentrateur USB (connecteur de type “A”)
Permet de connecter d’autres modules au système Vanquish
8
Port USB (Universal Serial Bus) (connecteur de type “B”)
Permet de se connecter à d’autres modules du système Vanquish ou à l’ordinateur sur lequel est installé le système de gestion des données, tel que le logiciel Chromeleon
NOTE
Thermo Fisher Scientific recommande d’utiliser les ports USB uniquement comme décrit ci-dessus. Si les ports USB sont utilisés à toute autre fin, Thermo Fisher Scientific n’est pas en mesure de garantir un fonctionnement correct.
Procédez comme suit
AVIS
  • N’utilisez jamais de câbles de communication défectueux. Si vous suspectez qu’un câble est défectueux, remplacez-le.
  • Afin d’assurer un fonctionnement sans accroc, utilisez uniquement les câbles fournis par Thermo Fisher Scientific pour connecter l’appareil.
  1. Placez l’appareil dans le système tel que requis dans la configuration du système. Pour obtenir plus de détails, consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish.
  2. Connectez les câbles d’interface requis à l’appareil. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le branchement de l’appareil à d’autres modules dans le système Vanquish ou à l’ordinateur comportant le système de gestion des données de chromatographie, consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish.
  3. Branchez le cordon d’alimentation (consultez la section Branchement du cordon d’alimentation).