Un technicien d’entretien agréé par Thermo Fisher Scientific installe et configure le système Vanquish, notamment tous les modules et toutes les options ou pièces qui les accompagnent. Le technicien d’entretien vérifie que l’installation est correcte et que le système et les modules Vanquish fonctionnent conformément aux spécifications. Le technicien fait également une démonstration du fonctionnement de base et des principales fonctionnalités du système.
Si une personne autre qu’un technicien d’entretien agréé par Thermo Fisher Scientific installe l’appareil, il convient de procéder comme suit.
AVIS
L’appareil fait partie du système Vanquish Aussi, suivez la séquence d’installation des modules du système exposée dans le Manuel d’utilisation du système Vanquish.
Suivez les consignes de sécurité et respectez l’ensemble des exigences relatives au lieu d’installation. Reportez-vous aux sections Consignes de sécurité pour l’installation et Exigences relatives au lieu d’installation.
Mettez en place le matériel de l’appareil. Reportez-vous à la section Mise en place du matériel.
Mettez en place les raccordements fluidiques. Consultez la section Mise en place des raccordements fluidiques.
Mettez l’appareil sous tension. Reportez-vous à la section Mise en marche de l’appareil.
NOTE
Configurez l’appareil dans le logiciel. Reportez-vous à la section Configuration de l’appareil dans le logiciel.
Recommandation :
Procédez à une qualification de l’installation de l’instrument.
Sous Chromeleon, un assistant vous guide dans la procédure de qualification. Sur la Chromeleon 7 Console : Cliquez sur Tools > Instrument Qualification > Installation Qualification.
Suivez les instructions du manuel Instruments Installation Qualification Operating Instructions. Ce manuel fournit des informations sur les éléments matériels nécessaires ainsi que des instructions détaillées.
AVIS
Si l’appareil est utilisé avec un autre système de gestion de données, consultez la documentation du logiciel que vous utilisez et/ou exécutez la qualification manuellement. Le manuel Instruments Installation Qualification Operating Instructions fournit des informations sur les paramètres à adapter et sur les paramètres nécessaires.
Recommandé : procédez à une qualification opérationnelle.
Le kit de qualification comporte l’ensemble des éléments matériels nécessaires à la qualification ainsi que des instructions détaillées.
Déplacement de l’appareil après l’installation
Si vous devez déplacer l’appareil après sa mise en place et son installation dans le système Vanquish, préparez-le en vue du transport, puis déménagez-la. Suivez les instructions sous Déménagement ou expédition de l’appareil.