Présentation
Le logiciel Chromeleon est doté de fonctions permettant d’estimer la durée de vie des consommables et de suivre et d’enregistrer les informations d’entretien et de qualification de l’appareil. Ces fonctions sont connues sous le nom de Predictive Performance. Elles vous permettent de programmer les procédures de maintenance sur la base des conditions réelles de fonctionnement et d’utilisation de l’appareil.
Les panneaux dédiés à l’optimisation, à l’entretien et à la qualification vous permettent de définir les intervalles de remplacement des pièces d’usure ou subissant des contraintes, ainsi que la périodicité des procédures d’entretien ou de qualification. Vous pouvez également définir des limites afin d’être prévenu de la date de remplacement, d’entretien ou de qualification.
Les barres à code-couleurs, situées dans des panneaux spéciaux, offrent un retour visuel qui vous permet de consulter et de surveiller facilement l’état de l’appareil. Si une limite d’avertissement a été définie, un message affiché dans la Chromeleon Audit Trail vous informe lorsqu’une action est prévue.
Certains compteurs peuvent être remis à zéro une fois l’action requise effectuée. Pour maintenir à jour les informations de Predictive Performance, veillez à remettre à zéro le compteur dès qu’une procédure de maintenance, d’entretien ou de qualification a été effectuée.
Pour obtenir plus d’informations, consultez l’Aide de Chromeleon.