Arrêt de l’appareil
Pour interrompre le fonctionnement pour une période prolongée, suivez les instructions ci-dessous.
NOTE
L’arrêt de l’appareil a un effet sur le fonctionnement du système. Lors de l’arrêt de l’appareil, respectez également les instructions de mise à l’arrêt des autres modules du système Vanquish et appliquez les mesures appropriées (consultez les Manuels d’utilisation des autres modules concernés).
Mettez les deux lampes hors tension.
Arrêtez le débit de la pompe.
Retirez la colonne du trajet d’écoulement et remplacez-la par un raccord-union (par exemple, le raccord-union Viper provenant du kit d’expédition du système).
Relancez le débit de la pompe.
Rincez la cellule à écoulement au moyen d’un solvant adéquat (au moins de qualité HPLC). Respectez les consignes suivantes :
NOTE
Lorsqu’un système Vanquish Core a été modifié pour utiliser des additifs et des solvants compatibles avec la phase normale, consultez les informations concernant le liquide de rinçage dans la section Considérations relatives aux additifs et solvants compatibles avec la phase normale du Manuel d’utilisation du système Vanquish.
Situation après arrêt | Si aucun additif n’est utilisé | Si un additif a été utilisé |
---|---|---|
L’appareil et la cellule à écoulement restent dans le laboratoire après l’arrêt | Rincez le système avec du méthanol, par exemple. N’utilisez pas de l’acétonitrile à 100 %. | Rincez le système avec plusieurs volumes de méthanol et d’eau (50:50) (par exemple, 1,0 mL/min pendant 10 minutes pour le système standard) pour éviter toute accumulation de sels dans le circuit fluidique. Si les solvants employés dans la cellule à écoulement ne sont pas miscibles à l’eau, utilisez un solvant intermédiaire approprié. |
L’appareil et la cellule à écoulement doivent être transportés ou expédiés après l’arrêt | Rincez le système avec de l’isopropanol. | Rincez d’abord le système avec plusieurs volumes de méthanol et d’eau (50:50) (par exemple, 1,0 mL/min pendant 10 minutes pour le système standard) pour éviter toute accumulation de sels dans le circuit fluidique. Si les solvants employés dans la cellule à écoulement ne sont pas miscibles à l’eau, utilisez un solvant intermédiaire approprié. Ensuite, rincez le système avec de l’isopropanol. |
AVIS
Les résidus des échantillons, les impuretés provenant de la colonne ou les tampons à teneur en sel élevée peuvent se déposer dans la cellule à écoulement. Cela peut entraîner la détérioration de la cellule à écoulement. En outre, les solvants contenant de l’acide peuvent également endommager la cellule à écoulement.
Arrêtez le débit de la pompe vers le détecteur. Patientez jusqu’à ce que la pression du système redescende à zéro avant de poursuivre l’arrêt de l’appareil.
Déconnectez les capillaires de l’entrée et de la sortie de la cellule à écoulement.
Après avoir retiré les raccordements fluidiques, protégez les ports d’entrée et de sortie de la cellule à écoulement avec des bouchons fournis avec la cellule à écoulement. Protégez les capillaires d’entrée avec des capuchons.
Cette étape dépend des critères ci-après :
Situation | Étapes |
---|---|
L’appareil et tous les modules du système restent dans le système empilé et vont être arrêtés | Arrêtez le système au moyen du bouton d’alimentation électrique situé sur le socle du système. |
L’appareil doit être transporté ou expédié après l’arrêt | Si l’un des modules doit être retiré du système empilé, arrêtez tous les modules du système à l’aide de leur interrupteur d’alimentation principal. Il ne suffit pas d’appuyer sur le bouton d’alimentation du système pour couper complètement l’alimentation électrique des appareils. Suivez les instructions sous Déménagement ou expédition de l’appareil. |