AVIS
Les cellules à écoulement sont fragiles et sensibles à la contamination.
Conditions d’utilisation
Respectez la limite de pression maximale spécifiée pour la cellule à écoulement. Reportez-vous aux caractéristiques techniques des cellules à écoulement dans la section Caractéristiques de la cellule à écoulement.
Utilisation interrompue
Si le débit de la pompe est interrompu, prenez des mesures adaptées pour protéger la cellule à écoulement :
  • Éteignez la lampe à UV ou fermez l’obturateur afin de protéger la cellule à écoulement de la lumière de la lampe à UV. Les rayonnements UV de la lampe peuvent endommager la cellule à écoulement.
  • Ne laissez jamais aucune substance dans la cellule à écoulement sans débit. En particulier, évitez de laisser un quelconque solvant agressif dans la cellule à écoulement pendant une période prolongée.
  • En l’absence de débit, des bulles d’air présentes dans la cellule à écoulement peuvent accélérer le dépôt de substances. Ne laissez jamais aucune bulle d’air dans la cellule à écoulement. Si le débit de la pompe est interrompu pendant une période prolongée, remplissez la cellule à écoulement avec un solvant ultrapur, par exemple l’isopropanol.
Dépannage des cellules à écoulement
  • Si une cellule à écoulement fuit, arrêtez le débit de la pompe, retirez aussi vite que possible la cellule du détecteur, puis remettez la cellule à écoulement en place.
  • Pour obtenir des informations concernant le nettoyage de la cellule à écoulement, reportez-vous à la section Nettoyage de la cellule à écoulement.
Stockage et expédition
  • Conservez toujours les cellules à écoulement non utilisées dans leur emballage d’origine, à l’abri de la poussière.
  • Lors de l’expédition de l’instrument, retirez la cellule à écoulement et installez la cellule de diagnostic afin de protéger l’ouverture prévue pour la cellule à écoulement. La cellule à écoulement doit être expédiée dans son emballage d’origine.