Cette section renseigne sur toutes les étapes supplémentaires requises pour préparer l’appareil à l’utilisation et à l’analyse d’échantillons.
Avant la toute première utilisation de l’appareil
Préparez l’appareil pour la première utilisation en prenant en compte de ce qui suit :
AVIS
Avant de commencer à utiliser l’appareil, rincez abondamment le trajet d’écoulement du système :
  • Lorsque vous installez des appareils ou des composants dans le système, rincez-les et évacuez le liquide de rinçage avant de les raccorder au trajet d’écoulement du système. Pour rincer les modules Vanquish, suivez les instructions du Manuel d’utilisation du système Vanquish.
  • Lorsque vous utilisez le détecteur avec une cellule à écoulement qui a été stockée, celle-ci peut contenir un solvant. Utilisez des solvants miscibles à ce solvant ou un solvant intermédiaire approprié. Les nouvelles cellules à écoulement sont expédiées sèches ou remplies d’isopropanol.
  • Pour éliminer l’isopropanol des composants de l’appareil :
    • Vérifiez que la cellule à écoulement et la colonne ne sont pas raccordées au trajet d’écoulement.
    • Purgez la pompe puis faites-la tourner (refoulement de liquide) pendant une courte durée.
  • Assurez-vous que les éventuelles bulles d’air ont totalement été évacuées du trajet d’écoulement du système.
  • Effectuez une validation des longueurs d’onde. En cas d’échec de la validation, procédez à l’étalonnage des longueurs d’onde.
Avant de commencer l’analyse d’un échantillon
Avant de débuter une analyse :
  • Contrôlez le niveau de liquide dans les réservoirs de solvants. Vérifiez si la quantité de solvant est suffisante pour l’analyse.
  • Fermez les portes de tous les modules du système Vanquish, si ce n’est pas déjà fait.
  • Assurez-vous que le système chromatographique est correctement équilibré (voir plus bas).
Équilibrage du système
L’équilibrage du système doit comprendre les opérations suivantes :
  • Purge de la pompe (toutes les voies, y compris celles non utilisées pour l’application)
  • Rinçage de l’ensemble du système chromatographique avec le solvant initial pour éliminer tout solvant provenant d’une précédente analyse
  • Mise à la température initiale (chauffage ou refroidissement) de tous les appareils du système équipés d’une régulation en température. Ce sont, par exemple :
    • le compartiment à colonnes et l’appareil de refroidissement post-colonne ;
    • le compartiment à échantillons thermostaté du le passeur d’échantillon ;
    • la cellule à écoulement d’un détecteur à fluorescence ;
    • le tube d’évaporation d’un détecteur d’aérosols chargés.
  • Mise sous tension de la lampe (ou des lampes) dans un détecteur UV/VIS
  • Surveillance de la pression de la pompe et de sa fluctuation ; vérification que la pression est stable et que la fluctuation est dans des limites raisonnables pour l’application
  • Surveillance du signal du détecteur et contrôle de sa stabilité de telle sorte que la dérive et le bruit du signal restent dans des limites raisonnables pour l’application
  • Exécution d’une mise à zéro automatique de la ligne de base du détecteur
NOTE
Le logiciel Chromeleon prend en charge des procédures permettant de démarrer automatiquement un système chromatographique à partir du logiciel (Smart Startup). La procédure de démarrage couvre les opérations d’équilibrage du système. Pour obtenir plus de détails, reportez-vous à l’Aide de Chromeleon.
NOTE
Lorsque vous débutez l’acquisition de données ou effectuez une mise à zéro automatique, l’obturateur situé sur le trajet lumineux, en amont de la cellule, s’ouvre automatiquement. Après l’acquisition de données, fermez l’obturateur, si nécessaire.