Préparatifs
Reportez-vous à la section Raccordements fluidiques de la cellule à écoulement.
Procédez comme suit
123
Illustration: Raccordement du capillaire d’entrée depuis le compartiment à colonnes (exemple)
  1. Acheminez le capillaire d’entrée du compartiment à colonnes au boîtier de l’appareil en passant par le trou de guidage. Utilisez le trou de guidage situé à côté du compartiment à colonnes.
  2. NOTE
    Veillez toujours à réduire au minimum la longueur du capillaire entre le compartiment à colonnes et la cellule à écoulement afin de limiter l’élargissement de la bande (notamment les effets dus à un volume de dispersion supplémentaire).
  3. Si le compartiment à colonnes est situé à droite du détecteur
    Faites passer le capillaire à travers l’emplacement inférieur du panneau de séparation. Assurez-vous d’utiliser le bouchon de panneau de séparation adéquat pour le capillaire.
  4. NOTE
    Pour les capillaires d’un petit diamètre extérieur, utilisez le bouchon avec fente pour fixer correctement le capillaire. Pour les capillaires trop gros pour le bouchon avec fente, tels que les capillaires d’entrée isolés, utilisez le bouchon rotatif.
  5. Raccordez le capillaire d’entrée à l’entrée de la cellule à écoulement ou à l’entrée (IN) sur l’unité de connexion de la cellule à écoulement.