Raccordez le capillaire d’entrée et la conduite d’évacuation à la cellule à écoulement lorsque cette dernière est installée sur l’appareil.
En outre, suivez les consignes de raccordement de la cellule à écoulement de la section Informations et consignes générales.
Éléments nécessaires
Capillaire d’entrée
Conduite d’évacuation du détecteur
Pour raccorder la conduite d’évacuation, suivez les instructions de la section Raccordement de la conduite d’évacuation du détecteur.
Outils nécessaires
Pour la conduite d’évacuation du détecteur : coupe-tube (en option)
Préparatifs
NOTE
Pour simplifier le guidage des capillaires vers l’entrée de la cellule à écoulement, retirez la porte droite du détecteur, reportez-vous à la section Remplacement des portes.
Rincez les modules et capillaires du système en amont de l’appareil avant de raccorder la cellule à écoulement au trajet d’écoulement à travers le système. Consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish.
Retirez les bouchons de l’entrée et de la sortie de la cellule à écoulement.
NOTE
Conservez les bouchons de la cellule à écoulement, par exemple dans l’emballage de la cellule, afin qu’ils soient aisément accessibles lors du stockage ou de l’expédition de la cellule à écoulement.
Installez les bouchons du panneau de séparation (s’ils ne sont pas déjà installés). Reportez-vous à la section Installation des bouchons de panneau de séparation.
Procédez comme suit
Raccordez le capillaire d’entrée à la cellule à écoulement.
Raccordez la conduite d’évacuation du détecteur à la cellule à écoulement.