Conformez-vous aux règles et recommandations suivantes lors de la mise en place des raccordements fluidiques :
Les raccordements fluidiques peuvent contenir des substances dangereuses. Respectez les messages d’avertissement et mentions de mise en garde figurant à la section Précautions de sécurité.
AVIS
Des particules provenant d’autres composants et modules du système peuvent se déposer dans la cellule à écoulement et l’obstruer.
AVIS
Les cellules à écoulement sont extrêmement sensibles à la contamination, à l’obstruction et aux contre-pressions élevées. Même si la pression dépasse la limite maximale seulement pendant un très bref instant, la cellule à écoulement peut être irrémédiablement endommagée. Respectez les précautions suivantes lors du raccordement de la cellule à écoulement au trajet d’écoulement à travers le système :
Procédez comme suit
Pour mettre en place les raccordements fluidiques et terminer l’installation de l’appareil, procédez comme suit :
Mettez en place les raccordements fluidiques de la cellule à écoulement (reportez-vous à la section Raccordements fluidiques de la cellule à écoulement).
Raccordez l’appareil au dispositif d’évacuation (consultez le Manuel d’utilisation du système Vanquish).
Pour obtenir des instructions et consignes d’installation ainsi que des recommandations relatives à la manipulation, reportez-vous à la section Raccordement des capillaires, des raccords et des tubes.