La conception du détecteur permet d’accéder aisément à la cellule à écoulement située sur la façade interne.
1124635
Illustration: Cellule à écoulement (exemple)
Description
1
Vis de la cellule à écoulement
2
Poignée de la cellule à écoulement
3
Sortie d’évacuation
4
Connecteur pour capillaire de sortie
5
Vis de l’unité de connexion
6
Connecteur pour capillaire d’entrée
Étiquette de la cellule à écoulement
Une ou plusieurs étiquettes sont placées sur la cellule à écoulement. Elles contiennent des informations relatives à la cellule à écoulement, comme le type, le numéro de référence et le numéro de série de la cellule à écoulement.
Puce d’identification de la cellule à écoulement
Une puce d’identification (ID) placée sur la cellule à écoulement stocke des informations, notamment le type et le numéro de série de la cellule à écoulement. La puce d’identification stocke également des données lors de l’utilisation, telles que le temps d’exposition à la lumière.
Après l’installation de la cellule à écoulement, le détecteur lit les données contenues dans la puce et transfère les données de la cellule à écoulement au système de données de chromatographie.
Échangeur de chaleur
Les cellules à écoulement standard et les cellules à écoulement semi-micro sont équipées d’échangeur de chaleur intégré.
L’échangeur de chaleur aide à adapter la température de la phase mobile à la température de la cellule à écoulement avant que la phase mobile n’entre dans le trajet d’écoulement optique à l’intérieur de la cellule à écoulement. Notez que le volume de l’échangeur de chaleur et du capillaire d’entrée influence les temps de rétention et les largeurs de pic.
Types de cellule à écoulement
Le détecteur est expédié avec une cellule de diagnostic. Remplacez la cellule de diagnostic par une cellule à écoulement adaptée à votre application. Selon les besoins de l’application, différents types de cellules à écoulement sont disponibles pour le détecteur.
Pour obtenir des informations concernant la commande des cellules à écoulement, reportez-vous à la section Accessoires en option.
Pour consulter les caractéristiques techniques des cellules à écoulement, telles que les matériaux dans le trajet d’écoulement et la limite de pression, reportez-vous à la section Caractéristiques de la cellule à écoulement.
Pour obtenir des renseignements complémentaires concernant les cellules à écoulement ou la disponibilité d’autres cellules à écoulement, veuillez prendre contact avec le service commercial Thermo Fisher Scientific.