Les ports digital I/O (Dig I/O) peuvent être utilisés pour échanger des signaux numériques avec des appareils externes. Chaque port comprend :
  • une entrée numérique
  • une sortie relais
Attribution des broches
Port d’entrée et sortie numériques
Illustration: Port d’entrée et sortie numériques
Broche
Description – Nom du signal
1
Non utilisé
2
Sortie relais — Relay_NC (contact normalement fermé)
3
Masse — GND
4
Entrée numérique — Input
5
Sortie relais — Relay_COM
COM est le contact habituel pour NO et NC. Si le relais n’est pas activé ou bien si l’appareil est hors tension, la connexion s’effectue entre COM et NC. Si le relais est activé, la connexion s’effectue entre COM et NO.
6
Sortie relais — Relay_NO (contact normalement ouvert)
Le tableau suivant répertorie les fonctions attribuées aux broches du connecteur ainsi que la couleur du fil branché sur chaque broche.
Broche
Couleur du fil
Désignation du signal
Niveau du signal
Remarques
1
Rose
Non utilisé
2
Gris
Sortie relais — Relay_NC
Contact sec
0-24 V, 0-100 mA
Contact d’ouverture
3
Verte
Masse — GND
Masse
Potentiel de référence
4
Jaune
Entrée numérique — Input
Entrée (faible activité) :
Activée : 0-0,4 V
Désactivée : 2,2-5 V
Résistance de rappel vers le haut : 47 kΩ à 5 V
Entrée numérique ; le potentiel de référence est la masse. Veuillez noter les points suivants :
  • La tension en entrée maximale ne doit pas dépasser +5 V par rapport à la masse.
  • La tension en entrée minimale ne doit pas être inférieure au potentiel de la masse.
5
Blanc
Sortie relais — Relay_COM
Contact sec
Contact habituel de NO et NC
6
Marron
Sortie relais — Relay_NO
Contact sec
0-24 V, 0-100 mA
Contact de fermeture
Prérequis
Pour utiliser la fonction d’entrée / sortie numérique, il convient de respecter les points suivants :
  • Le port d’entrée / sortie numérique est connecté à l’appareil externe au moyen du câble de signalisation d’entrée / sortie numérique adéquat.
  • Les entrées et les sorties que vous souhaitez utiliser sont sélectionnées dans l’Instrument Configuration Manager.
Raccordement d’un port Digital I/O
  1. Branchez le connecteur à 6 broches du câble sur le port d’entrée / sortie numérique que vous souhaitez utiliser.
  2. Pour chaque sortie relais ou entrée numérique à utiliser, connectez le fil de signal adéquat et le fil de masse aux bornes correspondantes de l’appareil externe. Pour obtenir des renseignements complémentaires, consultez la documentation fournie avec l’appareil externe.
Sélection des entrées et sorties dans le système de gestion de données chromatographiques
  1. Dans la boîte de dialogue de l’appareil, sur les pages Inputs et Outputs, sélectionnez les entrées et sorties que vous souhaitez utiliser. La numérotation dans la boîte de dialogue correspond aux numéros sur le port.