L’appareil affiche les caractéristiques physiques suivantes :
Type | Spécification |
|---|---|
Type d’utilisation | Utilisation en intérieur uniquement |
Plage de température d’utilisation | 5 °C à 35 °C |
Plage de température d’entreposage | -20 °C à 45 °C |
Plage d’humidité d’utilisation | 20 % à 80 % d’humidité relative, sans condensation |
Plage d’humidité d’entreposage | 60 % d’humidité relative maximum, sans condensation |
Altitude d’utilisation | 2 000 m au-dessus du niveau de la mer maximum |
Degré de pollution | 2 |
Exigences relatives à l’alimentation électrique | Plage étendue, 100 – 240 V CA ; ± 10 % ; 50/60 Hz ; max. 245 W / 255 VA |
Catégorie de surtension | II |
Niveau de pression acoustique | généralement < 61 dB(A) |
Dimensions | 15,9 x 42 x 62 cm |
Poids | 16 kg (avec cellule de diagnostic installée) |