ATTENTION
Charge lourde, instrument encombrant
L’appareil est trop lourd ou encombrant pour être soulevé en toute sécurité par une seule personne. Afin d’éviter toute blessure corporelle ou détérioration de l’appareil, veuillez respecter les consignes suivantes :
Outils nécessaires
Tournevis type Torx T20
Préparatifs
Déballez l’appareil de rechange. Retirez le module à glissières de son boîtier comme décrit dans la section Retrait du module à glissières.
Vérifiez que le boîtier de l’appareil dans lequel sera installé le module à glissières est propre. Si nécessaire, nettoyez les surfaces intérieures et extérieures du boîtier. Reportez-vous à la section Nettoyage ou décontamination de l’appareil.
Lorsque vous installez le module à glissières dans un boîtier du système empilé, vérifiez que ce boîtier est correctement placé dans la pile.
Procédez comme suit
Poussez tous les tubes et capillaires présents dans la gaine de tubulure des modules du système Vanquish, dans la gaine de tubulure. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas, à l’étape suivante, insérer correctement le module à glissières dans le boîtier.
Dans le module à glissières, vérifiez que vous pouvez déplacer les vis imperdables d’avant en arrière avec vos doigts. Si cela n’est pas le cas, vissez-les de manière à pouvoir le faire.
Insérez le module à glissières dans le boîtier. Les étapes suivantes nécessitent un effort d’équipe :
- Saisissez le module à glissières par le bas des deux côtés.
- Soulevez le module à glissières à hauteur du boîtier.
- Placez le module à glissières dans le boîtier de telle sorte qu’il y soit inséré d’environ 25 cm.
- Enfoncez le module à glissières sur les rails et dans le boîtier jusqu’à ce qu’il soit complètement inséré dans le boîtier.
Pour faciliter le vissage du module à glissières au boîtier, tirez et sortez le module de quelques millimètres (environ 2 à 5 mm).
Avec le tournevis, déplacez chaque vis imperdable d’avant en arrière tout en poussant vers l’intérieur jusqu’à ce que la vis glisse dans le filetage.
Réinsérez le module à glissières dans le boîtier aussi loin que possible.
Serrez manuellement les quatre vis imperdables du module à glissières de manière progressive et uniforme.
AVIS
Mettez en place et redémarrez l’appareil.