ATTENTION
Charge lourde, instrument encombrant
L’appareil est trop lourd ou encombrant pour être soulevé en toute sécurité par une seule personne. Afin d’éviter toute blessure corporelle ou détérioration de l’appareil, veuillez respecter les consignes suivantes :
  • Le maniement physique de l’appareil, notamment son soulèvement ou son déplacement, requiert la présence d’au moins deux personnes.
  • La présence de plusieurs personnes est requise en particulier pour placer l’appareil dans le système empilé ou pour l’en retirer.
Outils nécessaires
Tournevis type Torx T20
Préparatifs
  1. Préparez l’appareil pour le déménagement. Reportez-vous à la section Déménagement ou expédition de l’appareil.
Procédez comme suit
  1. Desserrez les quatre vis imperdables situées sur le devant gauche et droit de l’appareil.
  2. Vis imperdables du module à glissières (portes non indiquées)
    Illustration: Vis imperdables du module à glissières (portes non indiquées)
  3. Poussez tous les tubes et capillaires présents dans la gaine de tubulure des modules du système Vanquish, dans la gaine de tubulure. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas, à l’étape suivante, retirer correctement du boîtier le module à glissières.
  4. Saisissez le module à glissières par le bac de fuite, ou par le capot du boîtier de la lampe et par le panneau de séparation, puis retirez le module du boîtier d’environ 10 cm.
Retrait du module à glissières (portes non indiquées)
Illustration: Retrait du module à glissières (portes non indiquées)
AVIS
Le module à glissières peut tomber si vous le retirez trop du boîtier.
Tirez sur le module à glissières juste assez pour pouvoir le saisir par les deux côtés et par le bas.
  1. Retirez le module à glissières du boîtier. La procédure suivante requiert la présence d’au moins deux personnes :
  1. Saisissez le module à glissières par le bas des deux côtés.
  2. Retirez le module à glissières des rails en le tirant vers l’avant.
  3. Placez le module à glissières sur une surface propre et stable.