Préparatifs
Préparez l’appareil pour le déménagement. Reportez-vous à la section Préparation de l’appareil au déménagement.
ATTENTION
Contamination éventuelle
Des substances dangereuses peuvent contaminer l’instrument durant l’utilisation et peuvent causer des blessures corporelles au personnel d’entretien.
  • Décontaminez toutes les pièces de l’instrument que vous souhaitez renvoyer pour réparation.
  • Remplissez et signez le formulaire de santé et de sécurité. Thermo Fisher refuse d’accepter des instruments pour la réparation dont le formulaire de santé et de sécurité est manquant, incomplet ou non signé.
Procédez comme suit
  1. Suivez les instructions de déballage de ce manuel dans le sens inverse.
    Utilisez exclusivement le matériel d’emballage et la boîte de transport d’origine. Si la boîte de transport d’origine n’est pas disponible, des boîtes et du matériel d’emballage adéquats peuvent être commandés auprès du service commercial de Thermo Fisher Scientific.
  1. Si vous devez retourner l’appareil à Thermo Fisher Scientific pour une réparation en atelier, contactez le service technique Thermo Fisher Scientific local pour savoir comment procéder.
Redémarrage de l’appareil après expédition
Pour installer l'appareil après l'expédition, suivez les instructions de montage du système empilé du Manuel d'utilisation du système Vanquish.