Pour préparer l’appareil au déménagement, suivez la procédure ci-après :
Exécutez la procédure d’arrêt de longue durée de l’appareil (reportez-vous à la section Arrêt de longue durée).
Mettez l’appareil hors tension au moyen de son interrupteur d’alimentation principal, puis débranchez le cordon d’alimentation.
Débranchez tous les câbles et raccordements fluidiques vers les autres appareils.
Retirez la cellule à écoulement du détecteur et stockez-la dans son emballage. Installez la cellule de diagnostic dans l’ouverture de la cellule à écoulement du détecteur.
AVIS
L’ouverture prévue pour la cellule à écoulement située sur l’appareil est sensible à la poussière et aux débris.
Retirez l’appareil ou le module à glissières du système empilé, selon les besoins :
Installez les poignées de manutention et retirez l’appareil du système Vanquish. Suivez les instructions de démontage du système empilé dans la section Déménagement ou expédition du Manuel d’utilisation du système Vanquish.
–ou–
Retirez le module à glissières du boîtier de l’appareil dans le système empilé (reportez-vous à la section Retrait du module à glissières).