À quel moment exécuter cette opération ?
Lorsque vous suspectez que des composants de l’échantillon ou de l’éluant se sont déposés sur les fenêtres de la cellule à écoulement.
Pièces requises
  • Kit de rinçage et d’injection pour les cellules à écoulement (en option)
  • Eau de qualité HPLC
  • Acide nitrique 0,1 M
AVERTISSEMENT
Risque pour la santé
La manipulation de solvants peut présenter des risques pour la santé et la sécurité.
Portez les équipements de protection individuelle nécessaires et suivez les bonnes pratiques de laboratoire. Reportez-vous à la fiche technique de sécurité et de manipulation des substances fournie par le vendeur.
Procédez comme suit
Vous pouvez réaliser la procédure suivante à l’aide du kit de rinçage et d’injection en option.
  1. Rincez la cellule à écoulement avec de l’eau de qualité HPLC.
  2. Remplissez la cellule à écoulement avec de l’acide nitrique 0,1 M à l’aide du kit de rinçage et d’injection en option.
  3. Rincez la cellule à écoulement avec de l’eau de qualité HPLC jusqu’à ce que le solvant sortant de la cellule à écoulement soit neutre (pH 7).
  1. Si le nettoyage de la cellule à écoulement n’élimine pas le problème, installez une nouvelle cellule à écoulement.