AVIS
Les cellules à écoulement sont extrêmement sensibles à la saleté et à la poussière. Lors de la manipulation de cellules à écoulement, respectez les avis suivants :
  • Lorsque vous tenez une cellule à écoulement, veillez à ne pas toucher le bloc optique de la cellule ou les composants électroniques sensibles situés à l’arrière de la cellule.
  • Les ports optiques de la cellule à écoulement sont sensibles à la contamination et aux éraflures. Ne touchez pas les ports optiques de la cellule à écoulement et ne les immergez pas.
  • Afin d’éviter d’endommager les ports optiques de la cellule à écoulement, insérez la cellule à écoulement avec prudence dans l’ouverture prévue à cet effet dans l’appareil.
  • Les plots de contact prévus pour la puce d’identification sont situés sur la partie arrière de la cellule à écoulement. Ne touchez jamais les plots de contact. Veillez à ne pas endommager les composants électroniques de la puce d’identification.
  • Les particules, la poussière et les débris peuvent provoquer la contamination et l’obstruction de la cellule à écoulement. Si des capillaires sont retirés de l’entrée et de la sortie de la cellule à écoulement, installez les bouchons de protection pour fermer les ports et empêcher les particules d’obstruer la cellule à écoulement lors de la prochaine application. Utilisez toujours les bouchons qui étaient installés lors de l’expédition de la cellule à écoulement.
  • Lorsque vous stockez ou transportez la cellule à écoulement, utilisez l’emballage prévu à cet effet.