Le nettoyage et la décontamination doivent être réalisés par du personnel qualifié portant des équipements de protection individuelle appropriés. Respectez toujours les réglementations nationales et locales.
AVIS
Essuyez immédiatement tout liquide renversé sur le système. Une exposition prolongée à ces liquides pourrait endommager les surfaces.
Décontamination
Une décontamination est par exemple requise en présence d’une fuite ou d’un déversement accidentel, ou avant de procéder à l’entretien ou au transport de l’appareil. Utilisez un détergent ou désinfectant approprié afin de vous assurer que le traitement permette une manipulation sans danger de l’appareil.
Éléments nécessaires
  • Détergent approprié (ou désinfectant)
  • Eau purifiée
  • Chiffon ou serviettes en papier non pelucheux
ATTENTION
Mélanges de gaz explosifs provenant de détergents à base d’alcool
Les détergents contenant de l’alcool peuvent former des mélanges de gaz inflammables et explosifs s’ils sont exposés à l’air.
  • Utilisez ces détergents uniquement dans les cas requis et uniquement dans des pièces bien ventilées.
  • Évitez la proximité des flammes nues ou toute exposition à une chaleur excessive durant le processus de nettoyage.
  • Essuyez les composants nettoyés jusqu’à ce qu’ils soient secs après nettoyage. N’utilisez pas l’appareil tant qu’elle n’est pas entièrement sèche.
AVIS
Respectez les consignes suivantes :
  • Utilisez uniquement des détergents qui n’endommagent pas les surfaces du système.
  • N’utilisez jamais d’outils tranchants ou de brosses pour nettoyer les surfaces.
  • N’utilisez pas de vaporisateurs pour le nettoyage.
  • Évitez que du détergent ne pénètre dans le trajet d’écoulement.
  • Le chiffon ou les serviettes en papier employés pour le nettoyage ne doivent pas être trop humides. Évitez que du liquide ne pénètre dans les composants fonctionnels de l’appareil. Les liquides peuvent provoquer un court-circuit en entrant en contact avec les composants électroniques.
AVIS
Ouverture de la cellule à écoulement
Les ports optiques et le plot de contact prévu pour la puce d’identification dans l’ouverture de la cellule à écoulement sont sensibles aux décharges électriques, à la contamination et aux éraflures.
Ne touchez aucune surface ni aucun port optique dans l’ouverture de la cellule à écoulement.
Préparatifs
  1. Mettez l’appareil hors tension, puis débranchez le cordon d’alimentation de la source d’alimentation.
Procédez comme suit
  1. Essuyez les surfaces au moyen d’un chiffon ou d’une serviette en papier propre, sec, doux et non pelucheux. Si nécessaire, humectez légèrement le chiffon ou la serviette en papier avec une solution d’eau tiède et de détergent approprié.
  2. Laissez le détergent agir conformément aux recommandations du fabricant.
  3. Essuyez les surfaces nettoyées avec de l’eau purifiée afin d’éliminer toute trace de détergent.
  4. Séchez les surfaces au moyen d’un chiffon ou d’une serviette en papier doux et non pelucheux.