L’interrupteur d’alimentation sur l’appareil est l’interrupteur principal permettant la mise sous et hors tension. L’interrupteur d’alimentation principal est placé en position Marche lors de l’installation initiale de l’appareil.
Afin de faciliter l’utilisation, vous pouvez utiliser le bouton d’alimentation situé sur la partie avant gauche du socle du système Vanquish (bouton d’alimentation du système) pour la mise sous et hors tension.
Respectez les consignes suivantes :
Tous les modules du système Vanquish connectés au socle du système au moyen de câbles System Interlink sont mis sous ou hors tension en même temps lorsque vous appuyez sur le bouton d’alimentation du système.
Lorsque le système est sous tension, le bouton d’alimentation du système est enfoncé. Lorsque le système est hors tension, le bouton d’alimentation du système est relâché.
Si l’interrupteur d’alimentation principal d’un appareil est en position Arrêt, vous ne pouvez pas mettre cet appareil sous tension au moyen du bouton d’alimentation du système.
Pour mettre un appareil complètement hors tension, vous devez placer son interrupteur d’alimentation principal en position Arrêt. Il ne suffit pas d’appuyer sur le bouton d’alimentation du système pour couper complètement l’alimentation électrique de l’appareil.