Le panneau de commande, situé à l’intérieur de l’appareil, vous permet d’exécuter certaines fonctions directement depuis celui-ci. Lorsque vous appuyez sur un bouton, un bref signal sonore confirme que la fonction s’exécute.
Lorsque l’appareil est connecté sous le logiciel Chromeleon, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles à partir du panneau de commande (reportez-vous aux renseignements ci-dessous, dans la présente section).
STATUS
La LED STATUS permet un contrôle visuel rapide de l’état opérationnel de l’appareil.
Lorsque les portes sont fermées, la barre à LED située sur la façade avant indique l’état opérationnel.
Pour obtenir plus de détails, reportez-vous à la section Voyants d’état.
MUTE ALARM
Un signal sonore vous prévient lorsque l’appareil détecte un problème, par exemple une fuite. Pour désactiver le signal sonore de l’alarme en cours, appuyez sur ce bouton. Éliminez la source de l’alarme en 10 minutes. Sinon, le signal sonore reprend. Si l’appareil détecte un problème différent, le signal sonore vous prévient de nouveau immédiatement.
UV
Le bouton UV vous permet de mettre la lampe à UV sous ou hors tension directement depuis le détecteur. Pour mettre la lampe à UV sous tension, appuyez sur le bouton UV.
La LED située à côté du bouton indique le statut de la lampe :
LED | Description |
---|---|
Éteinte (sombre) | La lampe à UV est hors tension. |
Verte, clignotante | La lampe à UV s’allume. |
Verte | La lampe à UV est sous tension. |
VIS
Le bouton VIS vous permet de mettre la lampe à VIS sous ou hors tension directement depuis le détecteur. Pour mettre la lampe à VIS sous tension, appuyez sur le bouton VIS.
La LED située à côté du bouton indique le statut de la lampe :
LED | Description |
---|---|
Éteinte (sombre) | La lampe à VIS est hors tension. |
Verte, clignotante | La lampe à VIS s’allume. |
Verte | La lampe à VIS est sous tension. |
Lorsque l’appareil est connecté sous le logiciel Chromeleon
Lorsque l’appareil est connecté sous le logiciel Chromeleon, le fonctionnement des boutons est comme suit :
Aucune injection, aucune séquence, ni aucune surveillance de la ligne de base n’est en cours :
Tous les boutons du panneau de commande sont actifs.
Une injection, une séquence ou une surveillance de la ligne de base est en cours :
Seul le bouton MUTE ALARM reste active depuis le panneau de commande, ce qui vous permet de désactiver le signal sonore de l’alarme en cours.