AVIS
La présence de condensation dans un appareil peut endommager les composants électroniques.
Vérifiez que l’interrupteur d’alimentation principal de l’appareil est positionné sur OFF (hors tension).
Branchez le cordon d’alimentation au connecteur d’entrée d’alimentation sur l’appareil.
Branchez l’extrémité libre du cordon d’alimentation à une source d’alimentation appropriée.