Les ports d’entrée et de sortie des cellules à écoulement supportent les raccords capillaires suivants :
  • Viper™
  • nanoViper™
  • Raccords HPLC standard 1/16" utilisant des embouts (PEEK, acier inoxydable) ou des raccords serrés (PEEK)
Cette section traite de la connexion et de la manipulation des capillaires, des raccords et des tubes.