NOTE
Avant de mettre un module du système Vanquish sous tension pour la première fois, vérifiez que le logiciel de chromatographie est installé sur l’ordinateur du système de données. Les pilotes USB nécessaires sont recherchés automatiquement à la mise sous tension et le système d’exploitation Windows™ peut détecter l’appareil.
Pour mettre en marche l’appareil, procédez comme suit :
  1. Vérifiez que le bouton d’alimentation situé sur la partie avant gauche du socle du système Vanquish (bouton d’alimentation du système) est enfoncé. Si le bouton d’alimentation n’est pas enfoncé (proéminent), appuyez dessus pour mettre sous tension le socle du système.
  2. Mettez l’appareil sous tension au moyen de son interrupteur d’alimentation principal.
Mettez l’appareil hors tension au moyen de l’interrupteur d’alimentation principal lorsque vous en recevez l’instruction, par exemple pendant des opérations de maintenance. Il ne suffit pas d’appuyer sur le bouton d’alimentation du système pour couper complètement l’alimentation électrique de l’appareil.