Préparatifs
  1. Reportez-vous à la section Raccordements fluidiques de la cellule à écoulement.
Procédez comme suit
123
Illustration: Raccordement de la conduite d’évacuation du détecteur
  1. Raccordez la conduite d’évacuation à la sortie de la cellule à écoulement ou à la sortie (OUT) sur l’unité de connexion de la cellule à écoulement (1).
  2. Faites passer la conduite d’évacuation à travers l’emplacement supérieur (2) du panneau de séparation.
  3. Faites passer la conduite d’évacuation à travers les guides de tubulure des modules du système placés en dessous du détecteur, sur le socle du système Vanquish (3).
  4. Sur le socle du système, faites passer la conduite d’évacuation du détecteur à travers la sortie dédiée d’évacuation du détecteur vers le dispositif d’évacuation et acheminez-la vers le bac d’évacuation comme décrit dans le Manuel d’utilisation du système Vanquish.
NOTE
La conduite d’évacuation doit être acheminée directement vers le socle du système et le dispositif d’évacuation. Assurez-vous que la conduite est positionnée de façon rectiligne dans les guides de tubulure.
  1. Si vous devez raccourcir la longueur du tube, utilisez un coupe-tube. Veillez à ce que la coupe soit à angle droit par rapport à la longueur de la conduite et que la coupe ne soit pas ondulée.
  2. Contrôlez la conduite d’évacuation sur l’ensemble du trajet d’écoulement : assurez-vous que la conduite d’évacuation n’est pas, à aucun endroit du trajet d’écoulement, pliée (coudée), pincée ou serrée.