Les raccordements fluidiques entre les modules du système Vanquish transitent par la gaine de tubulure située à l’intérieur des appareils ou par les trous de guidage ou les clips pour capillaire des appareils.
Gaine munie de guides tubulure
L’intérieur des modules empilables est doté d’une gaine de tubulure, sur le côté droit, qui permet de passer certains tubes et conduites depuis le module supérieur jusqu’au module inférieur, dans le système empilé Vanquish. Cette gaine de tubulure est munie de quatre guides de tubulure.
Chaque guide peut à son tour accueillir jusqu’à trois tubes ou conduites. Dans chaque module, poussez le tube (ou la conduite) dans le guide prévu à cet effet.
Gaine de tubulure munie de guides de tubulure (à gauche : vue depuis l’intérieur ; à droite : vue depuis le dessus)
Illustration: Gaine de tubulure munie de guides de tubulure (à gauche : vue depuis l’intérieur ; à droite : vue depuis le dessus)
Application
1
Tubes de solvant (jusqu’à trois conduites de solvant)
2
Tubes de solvant (jusqu’à trois conduites de solvant)
3
Tubes de liquide de rinçage de l’aiguille (rinçage des joints et de l’aiguille du passeur d’échantillon)
4
Conduite d’évacuation du détecteur
Supports de tubulure
Des supports permettent de maintenir la tubulure en place. Glissez le côté du support sur la conduite d’évacuation.
Illustration: Support de tubulure (à gauche), support de tubulure installé (à droite)
Systèmes doubles
Le nombre de tubes peut dépasser la capacité des guides de tubulure. Dans ce cas, il est recommandé d’installer les conduites de solvant dans les guides de tubulure et de faire passer les autres tubes dans la gaine de tubulure.
Trous de guidage et attaches pour capillaire
Les trous de guidage et attaches pour capillaire sont fournis à des positions spécifiques sur les modules du système. Dans le système Vanquish, dirigez les raccordements fluidiques d’un module au module suivant, en utilisant le trou de guidage ou l’attache pour capillaire correspondant, conformément aux instructions du manuel.