Emballage endommagé, constatation d’un défaut à la réception
Inspectez la boîte de transport afin d’y déceler d’éventuels signes de détérioration externe puis, une fois le produit déballé, inspectez l’appareil afin d’y déceler d’éventuels signes d’une détérioration mécanique qui aurait pu survenir pendant le transport.
Si vous soupçonnez que l’appareil a été endommagé pendant le transport, informez-en immédiatement le transporteur et Thermo Fisher Scientific. L’assurance transport n’est valide que si la détérioration est immédiatement signalée.
Déballage de l’appareil
ATTENTION
Charge lourde, instrument encombrant
L’appareil est trop lourd ou encombrant pour être soulevé en toute sécurité par une seule personne. Afin d’éviter toute blessure corporelle ou détérioration de l’appareil, veuillez respecter les consignes suivantes :
Outils nécessaires
Tournevis type TorxTM T20
Procédez comme suit
Placez la boîte de transport par terre, puis ouvrez-la.
Retirez le kit d’expédition de la boîte.
Retirez l’appareil de la boîte ; pour ce faire saisissez l’appareil par les poignées de manutention. Sortez l’appareil de sa boîte de transport en le soulevant doucement et délicatement.
Placez l’appareil sur une surface stable.
Le cas échéant :
Retirez tout emballage supplémentaire. Laissez tous les films protecteurs recouvrant l’appareil en place jusqu’à ce qu’il soit correctement positionné dans le système empilé.
Au moyen des poignées de manutention, transportez l’appareil jusqu’au site d’installation s’il n’y est pas déjà, puis placez-le dans le système empilé (reportez-vous à Disposition du système).
Desserrez la vis de fixation de chaque poignée de manutention jusqu’à ce que la poignée de manutention puisse se déplacer dans le rail. Ne retirez pas complètement les vis des poignées de manutention.
Décrochez des rails les poignées de manutention, en les faisant glisser vers l’arrière de l’appareil.
NOTE
Conservez la boîte de transport, les poignées de manutention accompagnées des vis de fixation ainsi que l’ensemble du matériel d’emballage. Vous en aurez besoin si vous déménagez ou expédiez l’appareil.
Certaines surfaces, dont les portes de l’appareil, sont recouvertes d’un film protecteur lors du transport. Retirez les films protecteurs de toutes les surfaces recouvertes.
N° | Composant |
|---|---|
1 | Poignées de manutention |
2 | Vis de fixation (une par poignée de manutention) |