Les cordons d’alimentation sont conçus pour respecter les spécifications des prises murales du pays dans lequel ils sont utilisés. L’extrémité du cordon d’alimentation branchée dans la prise électrique de l’appareil est identique pour tous les cordons d’alimentation. L’extrémité du cordon d’alimentation qui est branchée dans la prise murale est différente.
AVERTISSEMENT
Décharge électrique ou détérioration de l’appareil
  • N’utilisez jamais de cordons d’alimentation autres que ceux fournis par Thermo Fisher Scientific pour l’appareil.
  • Utilisez uniquement un cordon d’alimentation conçu pour le pays dans lequel vous utilisez l’appareil.
  • N’utilisez pas de rallonges électriques.
  • Utilisez l’appareil uniquement avec une prise d’alimentation avec borne de terre protectrice.
  • En cas d’urgence, le cordon d’alimentation doit être facilement accessible à tout instant afin de pouvoir débrancher l’appareil de l’alimentation électrique.
AVERTISSEMENT
Décharge électrique ou détérioration d’un produit
Une mauvaise utilisation des cordons d’alimentation peut entraîner des blessures corporelles ou une détérioration de l’appareil. Utilisez les cordons d’alimentation fournis par Thermo Fisher Scientific uniquement pour l’usage auquel ils sont destinés. Ne les utilisez pas à d’autres fins, par exemple pour connecter d’autres instruments.