L'appareil affiche les caractéristiques physiques suivantes :
Type
Caractéristique technique
Type d’utilisation
Utilisation en intérieur uniquement
Température ambiante
Fonctionnement : de 5 à 35 °C
Entreposage : de 1 à 60 °C
Transport : de -20 à 60 °C
Humidité ambiante
Fonctionnement : de 20 à 80 % d'humidité relative, sans condensation
Entreposage : de 5 à 80 % d'humidité relative, sans condensation
Transport : de 20 à 80 % d'humidité relative, sans condensation
Altitude
Jusqu'à 2 000 m
Fluctuations de la tension de l'alimentation secteur
Jusqu'à ± 10 % de la tension nominale
Degré de pollution
2
Exigences relatives à l’alimentation électrique
Plage étendue, 100 – 240 V CA ; 50/60 Hz
~ 350 W
Catégorie de surtension
II
Niveau de pression acoustique
≤ 60 dB(A) à 1 m de distance
Dimensions
(hauteur × largeur × profondeur)
750 mm x 339 mm x 620 mm
Poids
Env. 35 kg