L’appareil affiche les performances suivantes :
Type | Caractéristique technique |
|---|---|
Plage de température | De 4 à 40 °C (réglable), |
Exactitude de la température | -2 °C / +4 °C |
Variation spatiale de température | ±2 °C |
Capacité pour les plaques | 9 plaques à puits profonds, d'une hauteur maximale de 45 mm ou |
Capacité d’accueil d’échantillons | Jusqu'à 7 680 échantillons dans 20 plaques à 384 puits |
Temps de cycle pour le système de gestion | < 1 min (navette d'un portoir d'échantillons ou d'une plaque à puits depuis ou vers passeur d'échantillon) |
Raccordement PC | Interface USB 2.0 |
Commande | Chromeleon 7 L’appareil peut être également piloté à partir d’autres systèmes de gestion de données. Pour en savoir plus, veuillez prendre contact avec le service commercial de Thermo Fisher Scientific. |
Fonctions de sécurité | Capteur de détection de portoir d’échantillons/plaque à puits sur la pelle, |
Fonctions de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) | Tous les paramètres système sont consignés dans l’Audit Trail de Chromeleon. |