Le chargeur doit être transporté en position verticale et dans les conditions suivantes :
  • Le rayonnage et tous les portoirs d’échantillons ou les plaques à puits ont été retirés du compartiment.
  • La pelle du dispositif de transfert a été abaissée à sa position la plus basse et le dispositif de transfert est sécurisé à l'aide des vis de verrouillage d’expédition et des pièces en mousse.
  • La porte avant est sécurisée pour le transport.