Pour préparer l’appareil au déménagement, suivez la procédure ci-après :
  1. Mettez l'appareil hors tension comme décrit dans la section Arrêt de l’appareil. Vérifiez en particulier que le rayonnage et tout échantillon éventuellement présent dans le compartiment ont été retirés avant de poursuivre.
  2. Débranchez le cordon d’alimentation.
  3. Débranchez le câble USB.
  1. Ouvrez la porte avant, de manière à pouvoir accéder à l'ouverture de transfert vers le passeur d'échantillon sur le côté droit. Retirez les quatre vis à côté de l'ouverture de transfert qui fixent le chargeur au passeur d'échantillon.
Vis rattachant le chargeur au passeur d'échantillon
Illustration: Vis rattachant le chargeur au passeur d'échantillon
Description
1
Ouverture de transfert
2
Vis fixant le chargeur au passeur d'échantillon
  1. Retirez le couvercle de LED. Celui-ci est aimanté et peut être facilement retiré et rattaché sans utiliser d'outils. La pièce en mousse supérieure offre un emplacement pour l'expédition du couvercle de LED.
  2. Retrait du couvercle de LED
    Illustration: Retrait du couvercle de LED
  3. Suivez les instructions ci-dessous pour protéger le dispositif de transfert durant l'expédition, en utilisant les vis de verrouillage d'expédition et pièces en mousse enlevées lors de l'installation initiale :
  1. Placez la pièce en mousse 1 sous le bras du dispositif de transfert et abaissez-le sur sa position la plus basse, de sorte que la pelle et le bras du dispositif de transfert reposent sur les cavités de la pièce en mousse.
  2. Installation des pièces en mousse
    Illustration: Installation des pièces en mousse
  3. Montez les deux vis de verrouillage d'expédition permettant de sécuriser le dispositif de transfert durant le transport.
  4. Vis de verrouillage d'expédition sécurisant le dispositif de transfert
    Illustration: Vis de verrouillage d'expédition sécurisant le dispositif de transfert
  5. Installez les pièces en mousse 2, 3, et 4.
  1. Retirez le chargeur du système Vanquish.
  2. Pour continuer à utiliser le passeur d'échantillon sans chargeur, montez le couvercle métallique sur l'ouverture du boîtier du passeur d'échantillon.
AVIS
Fixez toujours les vis de verrouillage d'expédition avant de déménagement ou expédition. Transporter le chargeur ou le dispositif de transfert sans fixer les vis de verrouillage d’expédition endommagera le dispositif de transfert.